Läs mer
[N(Z)]-N-(3,5-Dimethyl-2(3H)-thiazolylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3/b16-15- |
| Formel vikt | 365.05 |