Läs mer
Nl-(1-Oxo-2,3-dihydro-lH-inden-5-yl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10717505
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10717505 25 g 25g
10602853 1 g 1g
10420594 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10717505 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00757EB
Kemiska identifierare
CAS 58161-35-6
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.214
MDL-nummer MFCD00099465
InChI-nyckel GHUPGGYDRVSZSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-oxo-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl acetamide, n1-1-oxo-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl acetamide, 5-acetamido-1-indanone, 5-acetylamino-1-indanone, n-1-oxoindan-5-yl acetamide, n-1-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl acetamide, acetamide, n-2,3-dihydro-1-oxo-1h-inden-5-yl, 5-acetamido-2,3-dihydro-1-oxo-1h-indene, 5-acetamido-indanone
PubChem CID 312894
IUPAC-namn N-(l-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(1-oxo-2, 3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%