missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1-[2-(1-Piperazinyl)ethyl]-1,2-ethanediamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-[2-(1-Piperazinyl)ethyl]-1,2-ethanediamine Hydrochloride |
| Molekylformel | C8H20N4 • x(HCl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[2-(1-Piperazinyl)ethyl]-1,2-ethanediamine hydrochloride, 1-[2-[(2-Aminoethyl)amino]ethyl]piperazine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N4/c9-1-2-10-3-6-12-7-4-11-5-8-12/h10-11H,1-9H2 |
| LEDER | NCCNCCN1CCNCC1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.273646 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?