missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1-(2-((2,4-Dimethylphenyl)thio)phenyl)ethane-1,2-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-(2-((2,4-Dimethylphenyl)thio)phenyl)ethane-1,2-diamine |
| CAS | 2831955-36-1 |
| Molekylformel | C16 H20 N2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Vortioxetine Diamine Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2S/c1-12-7-8-15(13(2)11-12)19-16-6-4-3-5-14(16)18-10-9-17/h3-8,11,18H,9-10,17H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Sc2ccccc2NCCN)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | N'-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]ethane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.408 |
| Formel vikt | 272.135 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?