Läs mer
N1-(2-Aminoethyl)-N1-Methylethane-1,2-Diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-(2-Aminoethyl)-N1-Methylethane-1,2-Diamine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H15N3/c1-8(4-2-6)5-3-7/h2-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 117.1266 |