Läs mer
N1-(2-Aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-(2-Aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide |
| CAS | 35266-48-9 |
| Molekylformel | C10H15N3O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O/c1-13(2)7-10(14)12-9-6-4-3-5-8(9)11/h3-6H,7,11H2,1-2H3,(H,12,14) |
| LEDER | CN(C)CC(=O)Nc1ccccc1N |
| IUPAC-namn | N-(2-aminophenyl)-2-(dimethylamino)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.25 |
| Formel vikt | 193.1215 |