Läs mer
N1-(2-klorfenyl)-2-bromacetamid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10191032
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10191032 1 g 1g
10101042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10191032 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05477DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5439-11-2
Molekylformel C8H7BrClNO
Molekylvikt (g/mol) 248.50
MDL-nummer MFCD00173815
InChI-nyckel WIOJXHICOOQVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-n-2-chlorophenyl acetamide, n1-2-chlorophenyl-2-bromoacetamide, n-bromoacetyl-2'-chloroacetaniline, wiojxhicooqvab-uhfffaoysa-n, 2-bromo-n-2-chloro-phenyl-acetamide, acetamide, 2-bromo-n-2-chlorophenyl
PubChem CID 225525
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(2-chlorophenyl)-2-bromoacetamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel ClC6H4NHC(O)CH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.51
Procent renhet 95%