Läs mer
N1-2-Pyridinylethanediamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-2-Pyridinylethanediamide |
| CAS | 52781-00-7 |
| Molekylformel | C7 H7 N3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ethanediamide','2-pyridinyl- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O2/c8-6(11)7(12)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4H,(H2,8,11)(H,9,10,12) |
| LEDER | NC(=O)C(=O)Nc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | N'-pyridin-2-yloxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.149 |
| Formel vikt | 165.054 |