missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 199°C to 202°C |
| MDL-nummer | MFCD00005319 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol, N1-2-Thiazolylsulfanilamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.32 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?