Läs mer
N1-(3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropane-1,3-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-(3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 1337966-15-0 |
| Molekylformel | C23H32N4O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzydamine Hydrochloride Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N4O/c1-25(2)15-9-16-26(3)17-10-18-28-23-21-13-7-8-14-22(21)27(24-23)19-20-11-5-4-6-12-20/h4-8,11-14H,9-10,15-19H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)CCCN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | N'-[3-(1-benzylindazol-3-yl)oxypropyl]-N,N,N'-trimethylpropane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.53 |
| Formel vikt | 380.2576 |