Läs mer
N1-(3-acetyl-4-hydroxifenyl)acetamid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10230205
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10230205 5 g 5g
10096412 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10230205 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10078DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 7298-67-1
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.202
InChI-nyckel DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide
PubChem CID 81720
IUPAC-namn N-(3-acetyl-4-hydroxifenyl)acetamid
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet 97%