Läs mer
N1-(3-Chloropyrazinyl)-sulfanilamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-(3-Chloropyrazinyl)-sulfanilamide |
| CAS | 14423-79-1 |
| Molekylformel | C10H9ClN4O2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-N-(3-chloropyrazinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(3-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-10(14-6-5-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccnc2Cl |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(3-chloropyrazin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.72 |
| Formel vikt | 284.0135 |