Läs mer
N1-[3-(etylamino)-4-metylfenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10495872
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10495872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10495872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13391DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamide
CAS 63134-04-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H16N2O
MDL-nummer MFCD00157616
Kvantitet 1 g
Synonym n-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, n1-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, acetamide, n-3-ethylamino-4-methylphenyl, maybridge1_002559
InChI-nyckel MRNDZGBBVKUGJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCNC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C
IUPAC-namn N-[3-(etylamino)-4-metylfenyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 192.262
PubChem CID 113042
Formel vikt 192.26
Procent renhet 97%