Läs mer
N1-(4-acetyl-3-hydroxifenyl)acetamid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-(4-Acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 193.2 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |