Läs mer
N1-(4-acetyl-3-hydroxifenyl)acetamid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10096984
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10096984 5 g 5g
10118122 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10096984 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10058DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 40547-58-8
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.202
InChI-nyckel ZSSHNMZQDWSUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, n1-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl, 4-acetamido-2-hydroxyacetophenone, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl-acetamide
PubChem CID 2775185
IUPAC-namn N-(4-acetyl-3-hydroxifenyl)acetamid
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(4-Acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk