Läs mer
N1-(4-acetyl-3-hydroxifenyl)acetamid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10118122
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10118122 1 g 1g
10096984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10118122 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10058DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 40547-58-8
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.202
InChI-nyckel ZSSHNMZQDWSUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, n1-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl, 4-acetamido-2-hydroxyacetophenone, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl-acetamide
PubChem CID 2775185
IUPAC-namn N-(4-acetyl-3-hydroxifenyl)acetamid
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(4-Acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk