Läs mer
N1-(4-amino-2-metylfenyl)acetamid, 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide |
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 164.21 |
| Procent renhet | 90% |