Läs mer
N1-(4-amino-2-metylfenyl)acetamid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344222
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10344222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10028901 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06485DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 56891-59-9
Molekylformel C9H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.208
MDL-nummer MFCD00276633
InChI-nyckel GWFPMSIIVJMYRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-amino-2-methylphenyl acetamide, n1-4-amino-2-methylphenyl acetamide, 4'-amino-2'-methylacetanilide, n-4-amino-2-methyl-phenyl-acetamide, 4-acetamido-m-toluidine, 4-acetylamino-m-toluidine, 4-acetamido-3-methylaniline, 4-acetamino-3-methylaniline, acetamide, n-4-amino-2-methylphenyl
PubChem CID 314338
IUPAC-namn N-(4-amino-2-metylfenyl)acetamid
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)N)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.21
Procent renhet 90%