Läs mer
N1-(4-aminofenyl)-N1-metylacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651226
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10651226 5 g 5g
10442633 250 mg 250mg
10749793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10651226 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13402DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 119-63-1
Molekylformel C9H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.208
InChI-nyckel QFELUFGHFLYZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-aminophenyl-n-methylacetamide, 4'-amino-n-methylacetanilide, p-amino-n-methylacetanilide, acetamide, n-4-aminophenyl-n-methyl, n1-4-aminophenyl-n1-methylacetamide, 4-amino-n-acetyl-n-methylaniline, n-4-aminophenyl-n-methyl-acetamide, p-amino-n-acetyl-n-methylaniline, acetanilide, 4'-amino-n-methyl, 4-amino-n-methyl acetanilide
PubChem CID 67068
IUPAC-namn N-(4-aminofenyl)-N-metylacetamid
LEDER CC(=O)N(C)C1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 164.21
Procent renhet Tech..
Kvalitet Teknisk