Läs mer
N1-(4-aminofenyl)-N1-metylacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10749793
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10749793 1 g 1g
10442633 250 mg 250mg
10651226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10749793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13402DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 119-63-1
Molekylformel C9H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.208
InChI-nyckel QFELUFGHFLYZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-aminophenyl-n-methylacetamide, 4'-amino-n-methylacetanilide, p-amino-n-methylacetanilide, acetamide, n-4-aminophenyl-n-methyl, n1-4-aminophenyl-n1-methylacetamide, 4-amino-n-acetyl-n-methylaniline, n-4-aminophenyl-n-methyl-acetamide, p-amino-n-acetyl-n-methylaniline, acetanilide, 4'-amino-n-methyl, 4-amino-n-methyl acetanilide
PubChem CID 67068
IUPAC-namn N-(4-aminofenyl)-N-metylacetamid
LEDER CC(=O)N(C)C1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.21
Procent renhet Tech..
Kvalitet Teknisk