Läs mer
N1-[4-brom-2-(trifluormetoxi)fenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10120852
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10120852 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10120852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00670DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS 175278-18-9
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H7BrF3NO2
MDL-nummer MFCD00203979
Kvantitet 1 g
Synonym n-4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-bromo-2-trifluoromethoxy acetanilide, 4'-bromo-2'-trifluoromethoxy acetanilide, 1-acetamido-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, n1-4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, maybridge1_000061, acmc-209e9r, 4-bromo-2-trifluoromethyl acetanilide
InChI-nyckel SHHWWZMWTUTJPY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
IUPAC-namn N-[4-brom-2-(trifluormetoxi)fenyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 298.06
PubChem CID 2736416
Formel vikt 298.06
Procent renhet 97%