Läs mer
N1-(4-butyryl-3-hydroxifenyl)acetamid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10006374
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10006374 5 g 5g
10495132 1 g 1g
10049571 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10006374 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01739DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 28583-62-2
Molekylformel C12H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD00276573
InChI-nyckel RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
PubChem CID 119989
IUPAC-namn N-(4-butanoyl-3-hydroxifenyl)acetamid
LEDER CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Kvantitet 5 g
Formel vikt 221.25
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk