Läs mer
N1-(4-butyryl-3-hydroxifenyl)acetamid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10495132
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10495132 1 g 1g
10006374 5 g 5g
10049571 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10495132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01739DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 28583-62-2
Molekylformel C12H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD00276573
InChI-nyckel RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
PubChem CID 119989
IUPAC-namn N-(4-butanoyl-3-hydroxifenyl)acetamid
LEDER CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 221.25
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk