Läs mer
N1-[4-cyano-2-(trifluormetoxi)fenyl]acetamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10233622
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10233622 10 g 10g
10180892 1 g 1g
11366965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10233622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00674EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175278-19-0
Molekylformel C10H7F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 244.173
MDL-nummer MFCD00204174
InChI-nyckel RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
PubChem CID 2736739
IUPAC-namn N-[4-cyano-2-(trifluormetoxi)fenyl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 244.17
Procent renhet 95%