Läs mer
N1-[4-cyano-2-(trifluormetoxi)fenyl]acetamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11366965
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366965 25 g 25g
10180892 1 g 1g
10233622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366965 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00674EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175278-19-0
Molekylformel C10H7F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 244.173
MDL-nummer MFCD00204174
InChI-nyckel RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
PubChem CID 2736739
IUPAC-namn N-[4-cyano-2-(trifluormetoxi)fenyl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%+
Kvantitet 25 g
Formel vikt 244.17
Procent renhet 95%