Läs mer
N1-(4-pyridyl)bensamid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-(4-Pyridyl)benzamide |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 198.22 |
| Procent renhet | 97% |