Läs mer
N1-(4-pyridyl)bensamid, Thermo Scientific™
Produktkod. 11326246
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326246 50 g 50g
10065492 10 g 10g
10396714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326246 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB04027EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 5221-44-3
Molekylformel C12H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 198.225
MDL-nummer MFCD00160355
InChI-nyckel PNWVOLKZHJEWQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pyridin-4-yl benzamide, 4-benzamidopyridine, n1-4-pyridyl benzamide, n-4-pyridylbenzamide, 4-benzoylaminopyridine, pyridine, 4-benzamido, n-4-pyridyl benzamide, benzamide, n-4-pyridinyl-9ci, n-benzoyl-4-aminopyridine, phenyl-n-4-pyridyl carboxamide
PubChem CID 78893
IUPAC-namn N-pyridin-4-ylbensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(4-Pyridyl)benzamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 198.22
Procent renhet 97%