Läs mer
N1-[4-(trifluormetoxi)fenyl]-2-kloracetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672195
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672195 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10730314 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672195 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09078DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 161290-85-3
Molekylformel C9H7ClF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 253.61
MDL-nummer MFCD00219796
InChI-nyckel MIWYZHHKNDZBCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, n-chloroacetyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-4-trifluoromethoxy phenyl-2-chloroacetamide, buttpark 30\07-62, acetamide,2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl, 2-chloro-4'-trifluoromethoxy acetanilide, pubchem8402, timtec-bb sbb001832
PubChem CID 601031
IUPAC-namn 2-klor-N-[4-(trifluormetoxi)fenyl]acetamid
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(NC(=O)CCl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 253.61
Procent renhet 97%