Läs mer
N1-[4-(trifluormetoxi)fenyl]-2-kloracetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10730314
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10730314 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10672195 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10730314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09078EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 161290-85-3
Molekylformel C9H7ClF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 253.61
MDL-nummer MFCD00219796
InChI-nyckel MIWYZHHKNDZBCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, n-chloroacetyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-4-trifluoromethoxy phenyl-2-chloroacetamide, buttpark 30\07-62, acetamide,2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl, 2-chloro-4'-trifluoromethoxy acetanilide, pubchem8402, timtec-bb sbb001832
PubChem CID 601031
IUPAC-namn 2-klor-N-[4-(trifluormetoxi)fenyl]acetamid
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(NC(=O)CCl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 253.61
Procent renhet 97%