Läs mer
N1-(5-amino-2-metylfenyl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10746505
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10746505 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10746505 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB00549DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS 5434-30-0
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H12N2O
MDL-nummer MFCD00047859
Kvantitet 1 g
Synonym n-5-amino-2-methylphenyl acetamide, 2-acetylamino-4-aminotoluene, acetamide, n-5-amino-2-methylphenyl, 5'-amino-2'-methylacetanilide, 2-acetylamino-p-toluidine, n1-5-amino-2-methylphenyl acetamide, n-3-amino-6-methylphenyl acetamide, 3-acetylamino-p-toluidine, 2-methyl-5-aminoacetaniline, 3-acetamido-4-methylaniline
InChI-nyckel UAZGSMMESOKKQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)N)NC(=O)C
IUPAC-namn N-(5-amino-2-metylfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 164.208
PubChem CID 79492
Formel vikt 164.21
Procent renhet 97%
Kvalitet Teknisk