Läs mer
N1-(5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10590922
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10590922 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10590922 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB00998EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide
CAS 88611-67-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H13NO2
MDL-nummer MFCD00099461
Kvantitet 10 g
Synonym n-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, n1-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, 6-acetamido-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, n-5-oxo-7,8-dihydro-6h-naphthalen-2-yl acetamide, acetamide,n-5,6,7,8-tetrahydro-5-oxo-2-naphthalenyl, acmc-20lbzu, 6-acetamido-tetralone, pubchem17583, 6-acetamido-1-tetralone, maybridge1_005781
InChI-nyckel WEBCZGJWXXPNHB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
IUPAC-namn N-(5-oxo-7,8-dihydro-6H-naftalen-2-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 203.241
PubChem CID 2780190
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%