Läs mer
N1-Acetyl Triethylenetetramine Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-Acetyl Triethylenetetramine Trihydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N4O.3ClH/c1-8(13)12-7-6-11-5-4-10-3-2-9;;;/h10-11H,2-7,9H2,1H3,(H,12,13);3*1H |
| Formel vikt | 296.09 |