Läs mer
N1-Acetylspermidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-Acetylspermidine dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N3O.2ClH/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10;;/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H |
| Formel vikt | 259.1218 |
| Procent renhet | >95% |