Läs mer
N1-Acetylspermine Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-Acetylspermine Trihydrochloride |
| CAS | 77928-70-2 |
| Molekylformel | C12H31Cl3N4O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]acetamide trihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H28N4O.3ClH/c1-12(17)16-11-5-10-15-8-3-2-7-14-9-4-6-13;;;/h14-15H,2-11,13H2,1H3,(H,16,17);3*1H |
| LEDER | NCCCNCCCCNCCCNC(C)=O.Cl.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | N-(3-((4-((3-aminopropyl)amino)butyl)amino)propyl)acetamide trihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.76 |
| Formel vikt | 352.16 |