missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1-Acetylsulfamethoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamethoxazole-N1-acetyl |
| CAS | 18607-98-2 |
| Molekylformel | C12 H13 N3 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetamide, N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-N-sulfanilyl- (6CI,8CI), Sulfanilamide, N1-acetyl-N1-(5-methyl-3-isoxazolyl)- (7CI), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide, Acetylsulfisomezole, N1-Acetylsulfamethoxazole, Ro 5-2928, Sulfamethoxazole-N1-acetyl |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15(9(2)16)20(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)N(c1cc(C)on1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | N-(4-aminophenyl)sulfonyl-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.314 |
| Formel vikt | 295.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?