Läs mer
N1-etyl-4-(trifluormetoxi)anilin, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 175278-20-3 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C9H10F3NO |
| Linjär formel | CF3OC6H4NHCH2CH3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 205.18 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |