Läs mer
N1-Ethylcarbamoyl Cabergoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-Ethylcarbamoyl Cabergoline |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H42N6O3/c1-6-13-33-18-21(27(36)34(28(37)30-7-2)15-10-14-32(4)5)16-23-22-11-9-12-24-26(22)20(17-25(23)33)19-35(24)29(38)31-8-3/h6,9,11-12,19,21,23,25H,1,7-8,10,13-18H2,2-5H3,(H,30,37)(H,31,38)/t21-,23-,25-/m1/s1 |
| Formel vikt | 522.3318 |