missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N1-Losartanyl-losartan (Losartan Impurity), TRC

Produktkod. 30476872
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476872 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4706005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N1-Losartanyl-Losartan
CAS 230971-71-8
Molekylformel C44 H44 Cl2 N12 O
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Butyl-1-[[2'-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-4-chloro-1H-imidazole-5-methanol, [2-Butyl-1-[[2'-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, Losartan Potassium Imp L (EP)
InChI formel InChI=1S/C44H44Cl2N12O/c1-3-5-15-39-47-41(45)37(56(39)25-29-17-21-31(22-18-29)33-11-7-9-13-35(33)43-49-52-53-50-43)27-58-44(51-54-55-58)36-14-10-8-12-34(36)32-23-19-30(20-24-32)26-57-38(28-59)42(46)48-40(57)16-6-4-2/h7-14,17-24,59H,3-6,15-16,25-28H2,1-2H3,(H,49,50,52,53)
LEDER CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnnn4Cc5c(Cl)nc(CCCC)n5Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[nH]8
IUPAC-namn [2-butyl-3-[[4-[2-[1-[[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methyl]tetrazol-5-yl]phenyl]phenyl]methyl]-5-chloroimidazol-4-yl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 827.81
Formel vikt 826.3138
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.