missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1-Methyl-2’-deoxyguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-Methyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 5132-79-6 |
| Molekylformel | C11H15N5O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2'-Deoxy-1-methylguanosine, 1-Methyl-2'-deoxyguanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-15-10(19)8-9(14-11(15)12)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](N(C=N2)C3=C2C(N(C)C(N)=N3)=O)C[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1-methylpurin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.27 |
| Formel vikt | 281.1124 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?