Läs mer
N1-metyl-3-kloranilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10604215
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10604215 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10604215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00250EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-methyl-3-chloroaniline
CAS 7006-52-2
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H8ClN
Linjär formel ClC6H4NHCH3
MDL-nummer MFCD00052014
Kvantitet 10 g
Synonym n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
InChI-nyckel WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-klor-N-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 141.60
PubChem CID 138900
Formel vikt 141.6
Procent renhet 95%