Läs mer
N1-metyl-4-(trifluormetoxi)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079441
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10079441 1 g 1g
10486862 10 g 10g
10016394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10079441 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00405DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 41419-59-4
Molekylformel C8H8F3NO
Molekylvikt (g/mol) 191.153
MDL-nummer MFCD00052332
InChI-nyckel MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
PubChem CID 737351
IUPAC-namn N-metyl-4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4NHCH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.15
Procent renhet 95%