Läs mer
N1-metyl-4-(trifluormetoxi)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10486862
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10486862 10 g 10g
10079441 1 g 1g
10016394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10486862 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00405EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 41419-59-4
Molekylformel C8H8F3NO
Molekylvikt (g/mol) 191.153
MDL-nummer MFCD00052332
InChI-nyckel MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
PubChem CID 737351
IUPAC-namn N-metyl-4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4NHCH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 191.15
Procent renhet 95%