Läs mer
N1-Methylethane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31025467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31025467 5 g
31023075 1 g
31015811 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31025467 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1450935g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-Methylethane-1,2-diamine
CAS 109-81-9
Molekylformel C3H10N2
MDL-nummer MFCD00008165
Kvantitet 5 g
LEDER NCCNC
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Procent renhet 97%