missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1,N1-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,N1-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride |
| CAS | 7475-05-0 |
| Molekylformel | C12H15ClN2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-14(2)12-8-7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-8H,13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)c1ccc(N)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-N,4-N-dimethylnaphthalene-1,4-diamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.71 |
| Formel vikt | 222.0924 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?