Läs mer
N1,N1-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,N1-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride |
| CAS | 7475-05-0 |
| Molekylformel | C12H15ClN2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-14(2)12-8-7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-8H,13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)c1ccc(N)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-N,4-N-dimethylnaphthalene-1,4-diamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.71 |
| Formel vikt | 222.0924 |