missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N1,N1,N4,N4-Tetrabutyltetrasulfane-1,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,N1,N4,N4-Tetrabutyltetrasulfane-1,4-diamine |
| CAS | 78081-76-2 |
| Molekylformel | C16 H36 N2 S4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Carbosulfan Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N2S4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2)19-21-22-20-18(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCC)SSSSN(CCCC)CCCC |
| IUPAC-namn | N-butyl-N-[(dibutylamino)tetrasulfanyl]butan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.73 |
| Formel vikt | 384.176 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?