Läs mer
N1,N1,N4,N4-Tetrabutyltetrasulfane-1,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,N1,N4,N4-Tetrabutyltetrasulfane-1,4-diamine |
| CAS | 78081-76-2 |
| Molekylformel | C16 H36 N2 S4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Carbosulfan Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N2S4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2)19-21-22-20-18(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCC)SSSSN(CCCC)CCCC |
| IUPAC-namn | N-butyl-N-[(dibutylamino)tetrasulfanyl]butan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.73 |
| Formel vikt | 384.176 |