Läs mer
Tocris Bioscience™ N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride
Beskrivning
Highly potent inducer of spermidine/spermine N1-acetyltransferase, able to increase enzyme activity 200-1000 fold.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1, N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 390.27 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.259 |