Läs mer
N1,N12-Diethylspermine tetrahydrochloride, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Powerful antineoplastic agent in cultured cells and animal tumors (IC50 = 0.2 μM in L1210 cells). Inhibitor of polyamine synthases. Suppressor of mitochondrial DNA synthesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1, N12-Diethylspermine tetrahydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 404.29 |
| Procent renhet | >98% |