Läs mer
N1,N2-Bis(5-chloro-2-pyridinyl) Ethanediamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1,N2-Bis(5-chloro-2-pyridinyl) Ethanediamide |
| CAS | 349125-14-0 |
| Molekylformel | C12 H8 Cl2 N4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N1,N2-Bis(5-Chloropyridin-2-Yl)Oxalamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2N4O2/c13-7-1-3-9(15-5-7)17-11(19)12(20)18-10-4-2-8(14)6-16-10/h1-6H,(H,15,17,19)(H,16,18,20) |
| LEDER | Clc1ccc(NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)nc1 |
| IUPAC-namn | N,N'-bis(5-chloropyridin-2-yl)oxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.123 |
| Formel vikt | 310.002 |